Learn More
Tartrate de Brimonidine, Thermo Scientific™
Code produit 17535555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17535555 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17535555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468842500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Brimonidine tartrate
Conditionnement Flacon en verre
CAS 70359-46-5
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Formule moléculaire C15H16BrN5O6
Numéro MDL 07773072
Couleur Blanc à jaune clair à brun clair
Point de fusion 207°C
Solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI QZHBYNSSDLTCRG-LREBCSMRSA-N
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque ; 5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 442.23
Quantité 250 mg
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Brimonidine tartrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Brimonidine tartrate