Learn More
Metrohm For use with Metrohm KF Titrators.
Code produit. p-2457481
Encompass
Click to view available options
Type:
Récipient coulométrique en verre transparent
Récipient de titrage (90 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10391245
Marque: Metrohm 61415220
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Accessories and replacement parts
Spécification
Diamètre (impériale) 3.07 in.
Diamètre (métrique) 78 mm
Type Récipient de titrage (90 ml)
Hauteur (impériale) 3.14 in.
Hauteur (métrique) 80 mm
Matériau Clear Glass
Volume (métrique) 20 to 90 mL
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.