Learn More
Metrohm 803 and 703 Pump/Stirrers
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 0.15 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Diamètre (impériale) interne | 0.11 in. |
| Type | Tube de connexion |
| Longueur (impériale) | 19.68 in. |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Matériau | PTFE |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.