Learn More
Brinzolamide, Mikromol™
Description
Brinzolamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brinzolamide |
| CAS | 138890-62-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Brinzolamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H21 N3 O5 S3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide,, AL 4862, Brinzolamide, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | (4R)-4-(éthylamino)-2-(3-méthoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothiéno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide |
| Afficher plus |