Learn More
VEE GEE Densimètre Brix
Code produit. p-7250820
Click to view available options
Plage de l’échelle Brix:
-5 à +5°
0 à 12°
0 à 35°
15 à 25°
19 à 31°
29 à 41°
35 à 70°
39 à 51°
5 à 15°
9 à 21°
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17896613
Marque: VEE GEE 660115
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Brix Hydrometer is calibrated to show the percentage of sucrose by weight at 20°C. The Brix scale is based on the following: 1°Brix = 1% sucrose by weight at the specified temperature (20°C).
  • Longueur approx. : 330 mm
Spécification
Type Densimètre Brix
Incréments 0.1°
Longueur (métrique) 33 cm
Plage de l’échelle Brix 15 à 25°
Temperature of Standardization 20°C