Learn More
VEE GEE Densimètre Brix
Click to view available options
Plage de l’échelle Brix:
-5 à +5°
0 à 12°
0 à 35°
15 à 25°
19 à 31°
29 à 41°
35 à 70°
39 à 51°
5 à 15°
9 à 21°
Unit Size:
1 pièce
Description
- Longueur approx. : 330 mm
Specifications
Specifications
| Type | Densimètre Brix |
| Incréments | 0.1° |
| Longueur (métrique) | 33 cm |
| Plage de l’échelle Brix | 19 à 31° |
| Temperature of Standardization | 20°C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction