Learn More
VEE GEE Densimètre Brix avec thermomètre (°F)
Code produit. 17896513
Click to view available options
Plage de l’échelle Brix:
-5 à +5°
0 à 12°
0 à 35°
19 à 31°
9 à 21°
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17896513
Marque: VEE GEE 6601TS10F
Le densimètre Brix avec thermomètre °F est étalonné pour indiquer le pourcentage de saccharose en fonction du poids à 68 °F. L’échelle est basée sur les éléments suivants : 1°Brix = 1 % de saccharose en poids à la température spécifiée (68 °F).
  • Approx. Length: 370 mm
  • Thermometer Range: 30 to 130°F
  • Thermometer Subdivision: 2°F
  • Thermometer Liquid Fill: Safety Blue
Spécification
Type Densimètre Brix
Incréments 0.5°
Longueur (métrique) 37 cm
Plage de l’échelle Brix 0 à 35°
Plage de températures (métrique) 1 °C à +54 °C
Poids (métrique) 136 g
Temperature of Standardization 20°C (68°F)