Learn More
Heathrow Scientific™ Kit terrain de réfractomètre Brix
Click to view available options
:
Kit de réfractomètre Brix Heathrow Scientific™
Description
Ce kit comprend tous les éléments nécessaires pour effectuer sur place des tests pratiques de mesures Brix, à n’importe quel moment et à n’importe quel endroit.
Ce kit contient :
- Réfractomètre portatif Brix (BTX-1)
- Mallette de transport durable
- Chiffon en microfibre
- Flacon pour eau distillée
- Cupule d’échantillon
- Pipette de transfert
- Tournevis d’étalonnage
Caractéristiques :
- 10,5 x 7 x 3 in (26,7 x 17,8 x 7,8 cm)
- Poids : 1,6 lb. (0,7 kg)
- Modèle de réfractomètre : BTX-1
- Échelle : Brix
- Plage : 0 à 32 %
- Résolution : 0,2 %
- 0.2 % (Brix)
- Compensation automatique de la température : oui
- Longueur Longueur du réfractomètre : 6,5 in (165 mm)
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre Brix |
| Scale Range | 0 à 32 % |
| Précision | ± 0,2 % Brix |
| Résolution | 0.20% |
| Type de balance | Brix |
| Dimensions (L x l x H) | 10,5 x 7 x 3 in (26,7 x 17,8 x 7,8 cm) |
| Garantie | 5 ans |