Learn More
Brix Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 13474026 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
10 % de saccharose
30 % de saccharose
5 % de saccharose
60 % de saccharose
Conditionnement:
15mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
13474026 30 % de saccharose 15mL
13474016 10 % de saccharose 15mL
13494016 5 % de saccharose 15mL
13494036 60 % de saccharose 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13474026 Fournisseur Reagecon Code fournisseur BS30S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.13€
    82.97€ / 15mL
    Économisez 75.16€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stabilisé pour avoir une durée de conservation prolongée de 12 mois. Les étalons de conductivité Reagecon™ Brix est une gamme d’étalons d’indice de réfraction de saccharose prêtes à l’emploi dans un flacon compte-gouttes pratique à utiliser avec tous les types de réfractomètres. Résultats d’essais certifiés ISO 17025 et fabriqués conformément au Guide ISO 34.
Cette gamme de solutions étalons de saccharose contient des ingrédients bruts de haute pureté, peut être utilisée avec n’importe quelle marque de réfractomètre et est stabilisée pour avoir une durée de conservation étendue afin de fournir une excellente valeur aux utilisateurs qui ne sont pas tenus de suivre les directives d’ICUMSA.
  • Préparation par gravimétrie sur une base poids/masse : le soluté (saccharose) et le solvant (eau) sont tous deux pesés sur une balance calibrée avec des poids traçables OIML
  • Le certificat d’étalonnage des balances est émis en conformité avec les exigences de la norme ISO 17025 pour l’étalonnage des balances non automatiques (réf. INAB : 265C)
  • L’indice de Brix est vérifié à l’aide d’un réfractomètre à haute performance étalonné et contrôlé par température, en utilisant des étalons Brix de haute pureté, accrédités par le Guide ISO 34
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme Sucrose solution
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Description Accrédité en ISO 17025, conformément au ISO Guide 34
Conditionnement Bouteille compte-gouttes
Forme physique Liquide
Concentration 30 % de saccharose
À utiliser avec (équipement) Toutes les marques de réfractomètres
Solubilité Soluble dans l’eau
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Solvent or Matrix Eau
Quantité 15 mL
Poids de la formule 342,3g/mol