Learn More
Usbeck™ Spatule-cuillère en acier inox à base large
Code produit. p-7114803
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
180 mm
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10620483
Marque: Usbeck™ 3331
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prélevez, mélangez et transférez des substances avec simplicité.La spatule-cuillère en acier inox à base large Usbeck™ est idéale pour le prélèvement, le mélange et le transfert de substances.
  • Acier inox
  • Largeur de la cuillère de 29 mm
Spécification
Type de produit Spoon Spatula
Largeur (métrique) 23 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 120 mm