Learn More
Solution de bromate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromate |
| Conditionnement | Flacon |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1 g/L |
| Type | Solution standard monocomposante |
| Solvent or Matrix | Eau |
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Bromate 1000mg/l in water (A 007)
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .