Learn More
Solution de bromate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12982085 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12982085 100 mL Flacon 100mL
12992085 250 mL Flacon 250mL
12902095 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12982085 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 007 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.30€
    48.11€ / 100mL
    Économisez 17.19€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
Formule moléculaire BrO3-
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromate
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution standard monocomposante
Solvent or Matrix Eau
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Bromate 1000mg/l in water (A 007)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .