Learn More
Ester éthylique de bromfénac, Mikromol™
Code produit 30052334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052334 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052334 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3532.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester éthylique de bromfénac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromfenac Ethyl Ester
CAS 102414-22-2
Noms d’analytes ou de composants Bromfenac Ethyl Ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H16 Br N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Bromfenac Ethyl Ester, 2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetic acid ethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C17H16BrNO3/c1-2-22-15(20)10-12-4-3-5-14(16(12)19)17(21)11-6-8-13(18)9-7-11/h3-9H,2,10,19H2,1H3
SMILES CCOC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N
Nom IUPAC 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phényl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 362.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 361,0314 g/mol