Learn More
Oxyde de bromhexine N, Mikromol™
Code produit 17999804
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17999804 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17999804 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0065.09
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oxyde de bromhexine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromhexine N-Oxide
CAS 2724689-57-8
Noms d’analytes ou de composants Bromhexine N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H20 Br2 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Bromhexine N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C14H20Br2N2O/c1-18(19,12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3
SMILES C[N+]([O-])(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
Nom IUPAC oxyde de N-[(2-amino-3,5-dibrophényl)méthyl]-N-méthylcyclohépatitenamine
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Quantité 100 mg
Poids de la formule 389.9942 g/mol