Learn More
Bromure Bromate Solution standard, 0,25M, Solstice
Code produit 15614780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15614780 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15614780 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 350071L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    103.45€ / 1L
    Économisez 15.55€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Volumétrique, 0,25 M Br2 (0,5 N)
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromide bromate Standard Solution
CAS 7758-02-3, 7758-01-2, 7732-18-5
Quantité 1 L
Formule moléculaire BrK
Numéro MDL MFCD00011358
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromide bromate Standard Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate