Learn More
Bromure, solution étalon de chromatographie ionique, Specpure™, Br1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303657 100 mL 100mL
11415020 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035552.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00134172
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromide Ion chromatography standard solution
Note relative au nom Br- 1000μg/mL
Forme physique Liquide
Type Analytical Standard
Quantité 100 mL
Qualité Specpure