Learn More
Brome, 1 M de solution dans l’acide acétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10530364 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10530364 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10445465 800 ml Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10530364 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388401000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    97.65€ / 100mL
    Économisez 18.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine
Couleur Rouge
Note relative au nom 1M solution in acetic acid
CAS 7726-95-6, 64-19-7
Concentration 0.90 to 1.10M
Densité 3.111
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire Br
Formule linéaire Br2
Numéro MDL MFCD00010896
Quantité 100 ml
Point d’éclair 40°C
Merck Index 15, 1401
Forme physique Liquide
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
Nom IUPAC brome moléculaire
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
Poids de la formule 159.82
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromine, 1M solution in acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.