Learn More
Solution de brome (bromure-bromate), Honeywell Fluka™
Code produit 15673520 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
Conditionnement:
2L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15673520 500 mL 500mL
15663520 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15673520 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 318698500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Volumétrique, 0,05 M Br2 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00143870
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine (Bromide-Bromate) Solution
Quantité 500 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport
Densité 1.005g/mL at 25°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromine (bromide-bromate) solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, potassium bromide