Learn More
Bromoacétonitrile, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461658
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11461658
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13933.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 590-17-0 | C2H2BrN | 119.95 g/mol
Bromoacetonitrile was used in the synthesis of 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide. It is used as an alkalyting agent for the nitrogen phosphorus detector.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromoacétonitrile a été utilisé dans la synthèse du bromure de 1-cyanométhyl-1,1-diméthylhydrazinium. Il est utilisé comme agent dʼalkalytion pour le détecteur de phosphore azoté.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-17-0
Formule moléculaire C2H2BrN
Poids moléculaire (g/mol) 119.95
Numéro MDL MFCD00001884
Clé InChI REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
CID PubChem 11534
Nom IUPAC 2-bromoacétonitrile
SMILES BrCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetonitrile
Densité 1.722
Point d’ébullition 150°C
Point d’éclair 81°C (178°F)
Indice de réfraction 1.48
Quantité 10 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 956569
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 119.95
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromoacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bromoacetonitrile