Learn More
Bromobenzène-d5, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369947
Click to view available options
Quantité:
2g
10g
Conditionnement:
10g
2g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11369947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042269.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 4165-57-5 | C6H5Br | 162.04 g/mol
The labeled version of bromobenzene , used as a general reagent in palladium-catalyzed reaction and in the synthesize of Grignard reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4165-57-5
Formule moléculaire C6H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 162.04
Numéro MDL MFCD00000056
Clé InChI QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Synonyme bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, ≥99 atom % d cp
CID PubChem 2723968
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromobenzene-d5
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,55 g/ml
Point d’éclair 51°C (124°F)
Odeur Aromatique
Indice de réfraction 1,557
Quantité 10g
Point d’ébullition 53°C (23 mmHg)
Numéro UN UN2514
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1-bromo(²H₅)benzene
Poids de la formule 162.06
Pourcentage de pureté 99%