Learn More
Bromobenzène, Mikromol™
Product Code. 17992526
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17992526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17992526 Supplier Mikromol Supplier No. MM0006.32
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bromobenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Bromobenzene
CAS 108-86-1
Noms d’analytes ou de composants Bromobenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H5 Br
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Bromobenzene, Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
Nom IUPAC bromobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 157.01
Quantité 100 mg
Poids de la formule 155,9575 g/mol