Learn More
Bleu de bromochlorophénol, sel de sodium, pur, soluble dans l’eau, Thermo Scientific™
Code produit. 10012430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 10012430
Marque: Thermo Scientific Acros 199680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromochlorophenol Blue, sodium salt
CAS 102185-52-4
Formule moléculaire C19H9Br2Cl2O5S-
Numéro MDL MFCD00001612
Clé InChI KGDDIJKLMLNSCH-LICLKQGHSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Cl)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Cl)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC 2-[(Z)-(3-bromo-5-chloro-4-hydroxyphényl)-(3-bromo-5-chloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 580.044
CID PubChem 131698806
Poids de la formule 603.03
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g