Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium vert de bromocrésol
Code produit. 11428117
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11428117
Marque: Thermo Scientific Chemicals A17503.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sel de sodium vert de bromocrésol, C21H13Br4NaO5S, numéro CAS-62625-32-5, vert de bromocrésol, hydrosoluble, 100 g, 263-657-4, 720.01, ∼230 deg.C (décomposition), MFCD00148898, températures ambiantes, solubles dans l’eau et l’éthanol, oui
Bromocresol Green sodium salt is used as a pH indicator. It is a pH sensitive triphenylmethane dye useful in various colorimetric detection studies and as an activity tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It is also used in TLC (thin-layer chromatography) for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium vert de bromocrésol est utilisé comme indicateur de pH. Il s’agit d’un colorant triphénylméthane sensible au pH utile dans diverses études de détection colorimétrique et comme colorant de suivi d’activité pour l’électrophorèse sur gel d’agarose de l’ADN. Il est également utilisé dans la chromatographie sur couche mince (TLC) pour visualiser les composés contenant des groupes fonctionnels dont le pKa est inférieur à 5.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Intervalle de transition : pH 3,8 (jaune) à pH 5,4 (bleu) Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62625-32-5
Formule moléculaire C21H13Br4NaO5S
Numéro MDL MFCD00148898
Synonyme Bromocresol Green, water soluble
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Green sodium salt
Point de fusion ∼230°C (decomposition)
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 720.01
Quantité 5 g