Learn More
Pourpre de bromocrésol, pur, qualité indicateur, solide, Fisher Chemical™
Code produit. 10030070 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10030070
Marque: Fisher Chemical B/4330/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
C21H16Br2O5S, numéro CAS-115-40-2, 25 g, rouge, 540,21 g/mol, 245°C, 11681, cuve en verre, poudre solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 245°C
CAS 115-40-2
Formule moléculaire C21H16Br2O5S
Numéro MDL 11681
Poids moléculaire (g/mol) 540.21
Poids de la formule 540.21g/mol
Qualité Pures
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre