Learn More
Bromodichlorométhane 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310517
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30310517 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310517 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011103ME
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromodichloromethane
CAS 75-27-4
Noms d’analytes ou de composants Bromodichloromethane
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C H Br Cl2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
SMILES ClC(Cl)Br
Nom IUPAC bromo(dichloro)méthane
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 163.83
Quantité 1 mL
Poids de la formule 161.8639 g/mol