Learn More
Bromoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromoethane |
| Note relative au nom | Pure |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C2H5Br |
| Indice de réfraction | 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
| Quantité | 2.5 L |
| Beilstein | 01, 88 |
| Afficher plus |