Learn More
Bromoforme 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tribromomethane |
| CAS | 75-25-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Tribromomethane |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C H Br3 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019 |
| Formule InChI | InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H |
| SMILES | BrC(Br)Br |
| Afficher plus |