Learn More
Bromoforme, 97 %, stab. avec éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081766
Click to view available options
Quantité:
5000 g
Conditionnement:
5000g
Code produit. 11403884
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11904.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bromoforme, 97 %, CHBr3, numéro CAS 75-25-2, tribromométhane, tribromure de méthényle, méthane, tribromo, tribromométhane, bromoforme, bromoformio, tribromometan, tribrommethaan, tribromure de méthyle, numéro de déchet rcra u225, 5 000 g, 1731048, 148°C à 150°C, CHEBI:38682, 2,81
Bromoform is widely used as a solvent for waxes, oils and greases. It is utilized for mineral ore separation in geological tests. It is used as an intermediate in chemical synthesis as well as a laboratory reagent. It is the ingredient of fire-resistant chemicals and fluid gauges. It acts as a sedative and as cough reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromoforme est largement utilisé comme solvant pour les cires, les huiles et les graisses. Il est utilisé pour la séparation des minerais dans les tests géologiques. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique ainsi que comme réactif de laboratoire. Il est l’ingrédient des produits chimiques et des jauges de liquides résistants au feu. Il agit comme sédatif et comme agent réducteur de la toux.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Un lacrymogène. Incompatible avec les métaux chimiquement actifs et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-25-2
Formule moléculaire CHBr3
Poids moléculaire (g/mol) 252.731
Numéro MDL MFCD00000128
Clé InChI DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
CID PubChem 5558
ChEBI CHEBI:38682
Nom IUPAC bromoforme
SMILES C(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoform
Note relative au nom Stabilized with ethanol
Point de fusion 8°C to 9°C
Densité 2.81
Point d’ébullition 148°C to 150°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.585
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2515
Beilstein 1731048
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1420
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 252.73
Pourcentage de pureté 97%