Learn More
(Bromométhyl)cyclobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10223052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
Code produit. 10223052
Marque: Thermo Scientific Acros 367640050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17247-58-4 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17247-58-4
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.03
Numéro MDL MFCD00040960
Clé InChI FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan
CID PubChem 2734658
Nom IUPAC Bromométhylcyclobutane
SMILES C1CC(C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau (Bromomethyl)cyclobutane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.3390g/mL
Point d’ébullition 145.0°C to 148.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C4H7CH2Br
Indice de réfraction 1.4790 to 1.4830
Quantité 5 mL
Beilstein 05, 22
Gravité spécifique 1.339
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 149.03
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Bromomethyl)cyclobutane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.