Learn More
Bleu de bromophénol 1 g/L dans la solution d’indicateur d’eau, Chem Lab
Code produit 11953323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11953323 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11953323 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL06.0201.0250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Couleur Bleu
CAS 34725-61-6
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Concentration 1 g/L
Densité 1 g/mL
Poids moléculaire (g/mol) 691.95
Conditionnement Polyéthylène
pH 3 to 4.6
Quantité 250 ml
Forme physique Liquide