Learn More
Bleu de bromophénol, pur 0,1 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4509514 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. 10187220
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue
CAS 115-39-9, 7732-18-5
Concentration about 0.1% (by UV)
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1,lambda\{6\}-benzoxathiol-3-yl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
CID PubChem 8272
ChEBI CHEBI:59424
Poids de la formule 669.96
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1
Densité 1.0000g/mL
Quantité 25 ml