Learn More
Bleu de bromophénol, pur, solution 0,04 %, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Spécification
Spécification
| Numéro MDL | 5875 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Couleur | Bleu |
| Quantité | 100 ml |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bromophenol blue solution 0.04% in methylated spirits
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Bromphenol blue