missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bleu de bromophénol R2, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits

Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromophenol blue solution R2 |
| Conditionnement | Flacon |
| Notes de qualité de la pureté | EU Ph Reference: 1012803 |
| Quantité | 100 mL |
| Qualité | Eu. Ph. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bromophenol blue solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1012803. (RP 041)
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?