Learn More
Bromophenol Blue, Sodium Salt, MP Biomedicals™
Code produit. 11432802 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Code produit. 11432802
Marque: MP Biomedicals 0215250605
Bromophenol Blue, Sodium Salt is a tracking dye.
  • Bromophenol blue migrates at approximately the same rate as 300-500bp DNA in agarose gel and at the buffer front in protein polyacrylamide gels.
  • It is a tracking dye for alkaline and neutral buffer systems, as well as a tracking dye in DNA, RNA (agarose) and protein (polyacrylamide) gel electrophoresis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Synonyme 3',3”,5',5”-tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt, 3', 3”, 5'
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol blue, sodium salt
Note relative au nom For ACS analysis
CAS 62625-28-9
Formule moléculaire C19H9Br4NaO5S
Clé InChI TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium;2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 691.942
CID PubChem 3791690
Poids de la formule 692
Couleur Vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.