Learn More
Bromophenol Blue, Sulfone Form, MP Biomedicals
Code produit. 11358719 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Code produit. 11358719
Marque: MP Biomedicals 0210112305
Identifiants chimiques
CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3′,5,5′-Tetrabromophenolsulfonphthalein
CID PubChem 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue
Poids de la formule 670
Quantité 5 g