Learn More
Bleu de bromothylmol 1 g/L dans la solution d’indicateur d’eau, Chem Lab
Code produit 11983323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11983323 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11983323 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL06.0205.0250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Spécification
Couleur Bleu
CAS 34722-90-2
Point d’ébullition 100 °C
Point de fusion 0 °C
Concentration 1 g/L
Densité 1 g/mL
Poids moléculaire (g/mol) 646.37
Conditionnement Polyéthylène
pH 6 à 7,6
Quantité 250 ml
Forme physique Liquide