Learn More
Solution bleue de bromothymol, Solstice
Code produit 17238186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17238186 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17238186 Fournisseur Fluka Code fournisseur 346575L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00€
    1288.92€ / 5L
    Économisez 131.08€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue Solution
CAS 76-59-5, 78-93-3, 64-17-5
% max. CAS <10%, ≥50%, ≤100%
Densité 0,79 g/cm3
À utiliser avec (application) Laboratoire
À utiliser avec (équipement) Papier indicateur PANPEHA
Forme physique Liquide
Quantité 5 l
Type de solution Mélange
Point d’éclair 13 °C
Conditionnement Seau en plastique
Numéro UN UN1170
Synonyme Ethanol solution
Informations sur la solubilité Complètement miscible