Learn More
Solution bleue de bromothymol, Solstice
Code produit 15623860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15623860 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15623860 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 32822100ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    71.80€ / 100mL
    Économisez 4.20€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Indicateur acide-base
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue Solution
CAS 76-59-5
À utiliser avec (application) pH Calibration
Forme physique Liquid
Quantité 100 mL
Type de solution Buffer
Point d’éclair 38 °C (100,4 °F)
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Numéro MDL MFCD00005872
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Poids de la formule 624,38g/mol
Qualité Not Available
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Water (7732-18-5): ≥70.00 - <90.00 %
Ethanol (64-17-5): ≥10.00 - <20.00 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromothymol Blue solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol