Learn More
Bromoxynil-octanoate 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312697
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30312697 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312697 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10780000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoxynil-octanoate
CAS 1689-99-2
Noms d’analytes ou de composants Bromoxynil-octanoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H17 Br2 N O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C15H17Br2NO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(19)20-15-12(16)8-11(10-18)9-13(15)17/h8-9H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCC(=O)Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N
Nom IUPAC octanoato de (2,6-dibromo-4-cianofenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 403.11
Quantité 1 mL
Poids de la formule 400.9626 g/mol