Learn More
Dichlorhydrate de N-oxyde de bromphéniramine, Mikromol™
Code produit 17952486
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17952486 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17952486 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0060.18
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
dichlorhydrate de N-oxyde de bromphéniramine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724689-54-5
Noms d’analytes ou de composants Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H19 Br N2 O . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H19BrN2O.2ClH/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;;/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.C[N+](C)([O-])CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
Nom IUPAC óxido de 3-(4-bromofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 408.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 406.0214 g/mol