Learn More
Toile en bronze, alliage 220, maille 100tissée à partir d’un fil de 0,11 mm (0,0045 po) de diamètre, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bronze gauze, Alloy 220 |
| Note relative au nom | 100 mesh woven from 0.11mm (0.0045 in.) dia. wire |
| Quantité | 150 x 150 mm |
| Dimensions de la maille | 100 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Numéro MDL | MFCD00198187 |