Learn More
Toile en bronze, alliage 220, maille 40 tissée à partir d’un fil de 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Thermo Scientific™
Code produit. 15466795
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15466795
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045166.GT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Composition typique de l’alliage : Cu 89,0-91,0 %, Fe 0,05 % maximum, Pb 0,5 % maximum, Zn pour le reste
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bronze
Aspect Bronze colored gauze
Quantité 150 x 150 mm
Dimensions de la maille 220,40 Mesh
Odeur Odorless
Forme Gaze, alliage 220
Numéro MDL MFCD00198187