Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées en verre ambré de classe A avec bouchon en polyéthylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 mL
20 mL
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 7/16
Tolérance:
±0,04 ml
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
± 0,02 ml
± 0,03 ml
± 0,15 ml
± 0,6 ml
Tamaño de la unidad:
1 pièce
2 pièces
Descripción
- Avec bouchon rodé NS en PE
- Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | PE |
| Couleur | Marron |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, DURAN™ |
| Hauteur (métrique) | 170 mm |
| Limite d’erreur | ± 0,1 ml |
| Joint conique standard | Dépoli standard 12/21 NS |
| Tolérance | ±0.1 ml |
| Graduated | Oui |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido