Learn More
Broxyquinoléine, LoGiCal
Product Code. 30462346
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30462346 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30462346 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1841.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Broxyquinoline
CAS 521-74-4
Noms d’analytes ou de composants Broxyquinoline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H5 Br2 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-
Formule InChI InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
Nom IUPAC 5,7-dibromoquinoline-8-ol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 302.95
Quantité 10 mg
Poids de la formule 300,8738 g/mol