Learn More
Broxyquinoléine, Mikromol™
Description
Broxyquinoléine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Broxyquinoline |
| CAS | 521-74-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Broxyquinoline |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H5 Br2 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo- |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12 |
| Nom IUPAC | 5,7-dibromoquinoline-8-ol |
| Afficher plus |