Learn More
Bruceantin, MedChemExpress
Code produit. 16471528
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Code produit. 16471528
Marque: Medchem Express HYN0840
MedChemExpress Bruceantin(NSC165563) is first isolated from Brucea antidysenterica, a tree used in Ethiopia for the treatment of cancer, and activity was observed against B16 melanoma, colon 38, and L1210 and P388 leukemia in mice.
Bruceantin(NSC165563) is first isolated from Brucea antidysenterica, a tree used in Ethiopia for the treatment of cancer, and activity was observed against B16 melanoma, colon 38, and L1210 and P388 leukemia in mice.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bruceantin
CAS 41451-75-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H36O11
Quantité 5 mg
Synonyme (-)-Bruceantin NCI165563 NSC165563
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (182.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@]2([H])[C@]3(C4)C)O)[C@@]([C@H](C5=O)OC(/C=C(C)/C(C)C)=O)([H])[C@@]2([C@@](O5)([H])C[C@@]3([H])C(C)=C(O)C4=O)CO1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 548.58
Poids de la formule 548.58
Pourcentage de pureté 96.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.