Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bryce XD
Code produit 15998361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 paire
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15998361 44 1 paire
15948361 39 1 paire
15958361 40 1 paire
15968361 41 1 paire
15978361 42 1 paire
15988361 43 1 paire
15908371 45 1 paire
15918371 46 1 paire
15928371 47 1 paire
15938371 48 1 paire
15948371 49 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15998361 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM33186844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.09€
    100.22€ / 1 paires
    Économisez 70.87€
    41% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
La semelle impénétrable protège vos pieds contre les objets tranchants et métalliques, tandis que l’embout de sécurité en acier et le couvercle de l’embout renforcé en PU offrent une protection contre les chutes d’objets. La construction en microfibre reste flexible pour résister au ciment et résiste aux substances corrosives.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Construction en microfibre
  • Striping réfléchissant 3M™
  • Argent désinfecté Hyd
Spécification
Conception Bryce XD
Matériau Microfibre
Dimensions 44