Learn More
Brady™ BS 1710 Pipemarking App for Brady Workstation
Click to view available options
:
BS 1710 Pipemarking App
Description
- For Use With (Equipment): J4000, J5000
Spécification
Spécification
| Type de produit | Software |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Label Printers |
| Format | E-mail avec code d’activation |
| Type de logiciel | Sign and Label Design Software |
| Alternate Part Number | BWS-UKPM-EM |