Learn More
Brannan™ Densimètres en verre sodocalcique modèle BS 718
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8006783
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,700 à 0,750 g/ml
0,750 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,850 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,900 à 0,950 g/ml
0,950 à 1,000 g/ml
1,000 à 1,050 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
1,100 à 1,150 g/ml
1,150 à 1,200 g/ml
1,200 à 1,250 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
1,350 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,450 g/ml
1,450 à 1,500 g/ml
1,500 à 1,550 g/ml
1,550 à 1,600 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12809187
Marque: Brannan™ 10/305/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Densimètres à charge de grenaille pour une variété de plages de tension superficielle.
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml. Charge de grenaille, longueur 190 mm, subdivision d’échelle de 0,002, précision ± 0,002 g/ml.
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Précision 0,002 g/ml
Incréments 0,002 g/ml
Certifications/Conformité ISO 387, ISO 649
Longueur (métrique) 190 mm
Type de lest Grenaille d’acier
À utiliser avec (application) Ajusté pour la tension superficielle basse
Plage de densité relative 0,850 à 0,900 g/ml