Learn More
Brannan™ Densimètres à pétrole en verre sodocalcique M50 SP modèle BS 718
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,650 à 0,700 g/ml
0,700 à 0,750 g/ml
0,750 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,850 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,900 à 0,950 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une tension superficielle de 0,600 à 0,650 g/ml Charge de grenaille, longueur de 270 mm, subdivisions de 0,001 g/ml, précision de ± 0,0006 g/ml. Étalonné à 15°C.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Pack |
| Type | Densimètre pour densité du pétrole M50 SP |
| Précision | 0,001 g/ml |
| Incréments | 0,001 g/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 387, ISO 649 |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Type de lest | Grenaille d’acier |
| À utiliser avec (application) | Industrie pétrolière et correspond à IP 160 |
| Plage de densité relative | 0,800 à 0,850 g/ml |